Merck
334766
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12FN
CAS番号:
分子量:
165.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
98%
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCc2cc(F)ccc2N1