Merck
332275
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22O7
CAS番号:
分子量:
302.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]25/D −37°, c = 1 in chloroform
mp
60-62 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H]3COC(C)(C)O3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)