Merck
331198
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy-3-oxide, free radical
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O2
CAS番号:
分子量:
234.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
98%
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)N([O])C(C)(C)[N+]([O-])=C1c2ccccc2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)