Merck
331171
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy, free radical
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17N2O
CAS番号:
分子量:
217.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
81-82 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)N=C(c2ccccc2)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C13H17N2O/c1-12(2)11(10-8-6-5-7-9-10)14-13(3,4)15(12)16/h5-9H,1-4H3
InChI Key
LIGLEHMSIMQEJW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
331171-BULK:
331171-VAR:
331171-100MG:
331171-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)