Merck
331147
Sigma-Aldrich
4-ヒドラゾノメチル-1-ヒドロキシ-2,2,5,5-テトラメチル-3-イミダゾリン-3-オキシド
97%
別名:
1-ヒドロキシ-2,2,5,5-テトラメチル-3-イミダゾリン-4-カルボキシアルデヒドヒドラゾン-3-オキシド, 2,5-ジヒドロ-1-ヒドロキシ-2,2,5,5-テトラメチルイミダゾール-4-カルボキシアルデヒドヒドラゾン3-オキシド, HHTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16N4O2
CAS番号:
分子量:
200.24
Beilstein:
6862527
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
97%
SMILES記法
CC1(C)N(O)C(C)(C)[N+]([O-])=C1\C=N\N
InChI
1S/C8H16N4O2/c1-7(2)6(5-10-9)11(13)8(3,4)12(7)14/h5,14H,9H2,1-4H3/b10-5+
InChI Key
RECWZGQVKLHOJZ-BJMVGYQFSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)