Merck
329215
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-4-nitrobenzene
97%
別名:
p-Nitrocumene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
165.19
Beilstein:
1863535
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
106-107 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)