Merck
329193
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-(エチルスルホニル)フェノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(SO2C2H5)OH
CAS番号:
分子量:
201.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES記法
CCS(=O)(=O)c1ccc(O)c(N)c1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)