Merck
328340
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propenyl phenyl ether
90%, technical grade
別名:
Methallyl phenyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CH2OC6H5
CAS番号:
分子量:
148.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
グレード
technical grade
蒸気密度
5.1 (vs air)
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)COc1ccccc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)