Merck
327700
Sigma-Aldrich
Ethylenebis(diphenylarsine)
94%
別名:
1,2-Bis(diphenylarsino)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2AsCH2CH2As(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
486.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
94%
mp
103-108 °C (lit.)
SMILES記法
C(C[As](c1ccccc1)c2ccccc2)[As](c3ccccc3)c4ccccc4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)