Merck
32762
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25NO4
分子量:
379.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(CC1CCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)21(13-15-7-1-2-8-15)24-23(27)28-14-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,15,20-21H,1-2,7-8,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI Key
NVZVRXJTMCMDNR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
32762-BULK-F:
32762-500MG-F:
32762-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)