Merck
325937
Sigma-Aldrich
炭酸テルビウム(III) 水和物
99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
Tb2(CO3)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
497.88 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
アッセイ
99.9%
SMILES記法
O.[Tb+3].[Tb+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)