Merck
325562
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) sulfate octahydrate
99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Dy2(SO4)3·8H2O
CAS番号:
分子量:
757.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
325562-100G:
325562-BULK:
325562-VAR:
325562-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)