組成
Dye content, 90%
溶解性
water: soluble 50 mM(lit.)
λmax
421 nm
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O.Cc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O.Cc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O.C[n+]5ccc(cc5)-c6c7ccc(n7)c(-c8cc[n+](C)cc8)c9ccc([nH]9)c(-c%10cc[n+](C)cc%10)c%11ccc(n%11)c(-c%12cc[n+](C)cc%12)c%13ccc6[nH]%13
InChI
1S/C44H37N8.4C7H8O3S/c1-49-21-13-29(14-22-49)41-33-5-7-35(45-33)42(30-15-23-50(2)24-16-30)37-9-11-39(47-37)44(32-19-27-52(4)28-20-32)40-12-10-38(48-40)43(36-8-6-34(41)46-36)31-17-25-51(3)26-18-31;4*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-28H,1-4H3,(H,45,46,47,48);4*2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+3;;;;/p-3/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;;;
InChI Key
AKZFRMNXBLFDNN-GVHKZQBISA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
323497-VAR:
323497-BULK:
323497-250MG:
323497-100MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.