Merck
322490
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-thiazolinium iodide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14INS
CAS番号:
分子量:
259.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].CC[N+]1=C(C)SCC1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)