Merck
319678
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(methylthio)butyrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(SCH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
148.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(SC)C(=O)OC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)