Merck
318523
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-γ-Ethoxycarbonyl-γ-butyrolactone
93%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O4
CAS番号:
分子量:
158.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
93%
光学活性
[α]25/D +7.5°, neat
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)O1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
318523-1G:
318523-VAR:
318523-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)