Merck
316601
Sigma-Aldrich
3,9,10-Tribromo-(−)-camphor
93%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13Br3O
CAS番号:
分子量:
388.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
93%
光学活性
[α]20/D −62°, c = 1 in methanol
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(CBr)[C@H]2CC[C@]1(CBr)C(=O)C2Br
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)