Merck
31475
Sigma-Aldrich
trans,trans-1,4-Diacetoxy-1,3-butadiene
≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O4
CAS番号:
分子量:
170.16
Beilstein:
1724378
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
mp
102-104 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)O\C=C\C=C\OC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI Key
XBRCQTOOSIDDOJ-GGWOSOGESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
31475-BULK:
31475-5G:
31475-1G:
31475-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)