Merck
310751
Sigma-Aldrich
1-クロロ-2,4,6-トリフルオロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2Cl
CAS番号:
分子量:
166.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
密度
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)c(Cl)c(F)c1