Merck
309648
Sigma-Aldrich
(+)-1,4-ビス-O-(4-クロロベンジル)-D-トレイトール
97%
別名:
(R,R)-(+)-1,4-ビス(4-クロロベンジルオキシ)-2,3-ブタンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20Cl2O4
CAS番号:
分子量:
371.26
Beilstein:
5295122
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
97%
SMILES記法
O[C@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)