Merck
309095
Sigma-Aldrich
アンモニウムビボラート 四水和物
99%
別名:
四ホウ酸アンモニウム 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
263.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
アッセイ
99%
SMILES記法
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
InChI Key
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)