Merck
308544
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide
98%
別名:
Anderson-Shapiro reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8ClO3P
CAS番号:
分子量:
170.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −15°, neat
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
84-86 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1OP(Cl)(=O)O[C@H]1C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)