Merck
306843
Sigma-Aldrich
N-メチル-L-プロリン 一水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO2 · H2O
CAS番号:
分子量:
147.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
光学活性
[α]18/D −83.1°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
114-116 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
[H]O[H].CN1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.H2O/c1-7-4-2-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H2/t5-;/m0./s1
InChI Key
IXBKFJZWNAVSHW-JEDNCBNOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
306843-VAR:
306843-BULK:
306843-500MG:
306843-100MG:
試験成績書(COA)