Merck
306746
Sigma-Aldrich
Phenyl trimethylsilylmethyl sulfone
95%
別名:
(Phenylsulfonylmethyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)methyl phenyl sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O2SSi
CAS番号:
分子量:
228.38
Beilstein:
1960911
MDL番号:
アッセイ
95%
SMILES記法
C[Si](C)(C)CS(=O)(=O)c1ccccc1