Merck
305642
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-chloroethyl)phosphonate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
200.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-94 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(CCCl)OCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)