Merck
305332
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzyl alcohol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O3
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
80-90 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(CO)c(OC)c1C