Merck
303534
Sigma-Aldrich
3-Carboxypyridinium dichromate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12Cr2N2O11
CAS番号:
分子量:
464.22
アッセイ
97%
SMILES記法
OC(=O)c1cccnc1.OC(=O)c2cccnc2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C6H5NO2.2Cr.2H2O.5O/c2*8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;;;;;;;;;/h2*1-4H,(H,8,9);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI Key
GWVIYPPLSGDFRR-UHFFFAOYSA-L
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)