Merck
302899
Sigma-Aldrich
4,4′-ジメチルベンゾイン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16O2
CAS番号:
分子量:
240.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(C)cc2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)