Merck
298379
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-ヒドロキシ酪酸 ナトリウム塩
optical purity ee: 99% (GLC)
別名:
(S)-3-ヒドロキシ酪酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2CO2Na
CAS番号:
分子量:
126.09
Beilstein:
4210229
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
光学活性
[α]20/D +13.5°, c = 5 in H2O
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
149-153 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)