Merck
298018
Sigma-Aldrich
ジデシルジメチルアンモニウムブロミド 溶液
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
CAS番号:
分子量:
406.53
MDL番号:
濃度
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)