Merck
296627
Sigma-Aldrich
N,N-ジエチルサリチルアミド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO2
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
アッセイ
99%
mp
93-97 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)