Merck
296260
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium hydrogensulfate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H18O5S
CAS番号:
分子量:
406.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
mp
269-271 °C (lit.)
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)