Merck
294969
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trichlorobenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6Br3Cl3
CAS番号:
分子量:
418.14
MDL番号:
アッセイ
98%
SMILES記法
Clc1c(Br)c(Cl)c(Br)c(Cl)c1Br
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)