Merck
294462
Sigma-Aldrich
p-Iodo-D-phenylalanine
97%
別名:
2-Amino-3-(4-iodophenyl)-propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C9H10NO2I
CAS番号:
分子量:
291.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D −22°, c = 1 in 1 N HCl: ethanol, 1:1
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
251 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI Key
PZNQZSRPDOEBMS-MRVPVSSYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
294462-500MG:4548173993454
294462-VAR:
294462-BULK:
294462-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)