Merck
292974
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanol
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH2CH(CH3)CH3
CAS番号:
分子量:
144.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
remainder 2-heptanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)