Merck
292931
Sigma-Aldrich
Methyl 4-allyl-3,5-dioxo-1-cyclohexanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2C6H6(=O)2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C1CC(=O)C(CC=C)C(=O)C1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)