Merck
292680
Sigma-Aldrich
Methyl-β-D-glucopyranoside hemihydrate
99%
別名:
メチル β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O6 · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
203.19
Beilstein:
81567
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −32.6°, c = 1 in H2O
mp
111-113 °C (lit.)