Merck
292451
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-4,4a,5,6,7,8-ヘキサヒドロ-4a-メチル-2(3H)-ナフタレノン
97%
別名:
(R)-(−)-10-Methyl-1(9)-octal-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16O
CAS番号:
分子量:
164.24
Beilstein:
2046095
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
97%
光学活性
[α]19/D −208.3°, c = 1 in ethanol
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
155 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.018 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@]12CCCCC1=CC(=O)CC2
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
292451-BULK:
292451-50G:
292451-250MG:
292451-1G:
試験成績書(COA)