Merck
291196
Sigma-Aldrich
クレアチン
98%
別名:
(α-メチルグアニド)酢酸, N-アミジノサルコシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(=NH)N(CH3)CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
131.13
Beilstein:
907175
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
SMILES記法
CN(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
InChI Key
CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
クレアチンは窒素化合物の 1 種で、急速な ATP 再生のための高エネルギー貯蔵庫としての働きがあります。
クレアチンは窒素化合物の 1 種で、急速な ATP 再生のための高エネルギー貯蔵庫としての働きがあります。およそ 95%のクレアチンは骨格筋中に、主にクレアチンリン酸として含まれています。クレアチンは食事を通して摂取されるか、あるいは腎臓や肝臓中で起こる多段階反応において L-アルギニン、グリシンおよび L-メチオニンから生成します。クレアチンはその後筋肉組織へ運ばれます。クレアチン補給は主に筋肉量の増加によるスポーツにおける成績向上に用いられています。クレアチンはまた神経筋疾患の治療法として研究されており、神経防護作用や細胞の生体エネルギー状態向上を補助すると考えられています。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Samit Malhotra et al.
Continuum (Minneapolis, Minn.), 19(1 Sleep Disorders), 67-85 (2013-02-13)
This review discusses the various causes of primary hypersomnias with emphasis on clinical recognition, diagnosis, and treatment options. Narcolepsy is probably the most fascinating syndrome causing excessive daytime sleepiness. With increasing understanding of the hypocretin/orexin pathways and the neurotransmitters that
Creatine--a dispensable metabolite?
Heinrich Taegtmeyer et al.
Circulation research, 112(6), 878-880 (2013-03-16)
You're the flight surgeon. Nutritional supplements.
John Reaume
Aviation, space, and environmental medicine, 84(1), 81-83 (2013-01-12)
An-Chih Chen et al.
Acta neurologica Taiwanica, 22(1), 26-31 (2013-03-13)
Acute motor axonal neuropathy (AMAN), a variant of Guillain Barre syndrome (GBS), is frequently induced by the antecedent infection of some atypical pathogen, such as Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumonia and some virus. It is generally accepted that corticosteroids and immunosuppressants
Alexandra Trotier-Faurion et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(12), 5173-5181 (2013-05-24)
The creatine transporter deficiency is a neurological disease caused by impairment of the creatine transporter SLC6A8, resulting in mental retardation associated with a complete absence of creatine within the brain and cellular energy perturbation of neuronal cells. One of the