Merck
290688
Sigma-Aldrich
4-アセトアミド-4′-イソチオシアナト-2,2′-スチルベンジスルホン酸 二ナトリウム塩 水和物
technical grade, 80%
別名:
4-アセトアミド-4′-イソチオシアナト-スチルベン-2,2′-ジスルホン酸二ナトリウム, SITS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12N2Na2O7S3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
498.46 (anhydrous basis)
Beilstein:
9177451
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
technical grade
アッセイ
80%
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=C=S)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O7S3.2Na/c1-11(20)19-15-7-5-13(17(9-15)29(24,25)26)3-2-12-4-6-14(18-10-27)8-16(12)28(21,22)23;;/h2-9H,1H3,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;;
InChI Key
NPAWAMRXPHRVQY-WTVBWJGASA-L