Merck
289582
Sigma-Aldrich
2-エチル-3-メチルピラジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2
CAS番号:
分子量:
122.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
57 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)