Merck
289493
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
98%
別名:
2-Chlorobenzyl succinimidyl carbonate, Z(2-Cl)-OSu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10ClNO5
CAS番号:
分子量:
283.66
Beilstein:
3623238
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O