Merck
28894
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,9-Cyclohexadecadiene
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28
CAS番号:
分子量:
220.39
Beilstein:
1363605
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
bp
115 °C/0.001 mmHg (lit.)
SMILES記法
C1CCCC=CCCCCCCC=CCC1
InChI
1S/C16H28/c1-2-4-6-8-10-12-14-16-15-13-11-9-7-5-3-1/h1-2,15-16H,3-14H2/b2-1-,16-15-
InChI Key
QCSDLMPAQMQZOE-QSWGICILSA-N
アプリケーション
1,9-Cyclohexadecadiene was used in the synthesis of muscone and exaltone.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
28894-250MG:
28894-BULK:
28894-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of racemic muscone and cyclopentadecanone (exaltone) from 1, 9-cyclohexadecadiene.
Mookherjee BD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(22), 3266-3270 (1971)