Merck
288330
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydro-4,6,6-trimethyl-2H-pyran-2-one
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O2
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
92-93 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC(C)(C)OC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O2/c1-6-4-7(9)10-8(2,3)5-6/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
NHUXODGJQOPQHG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
288330-5G:
288330-BULK:
288330-25G:
288330-VAR:
試験成績書(COA)