Merck
288209
Sigma-Aldrich
Tetraphenylgermane
96%
別名:
Tetraphenyl germanium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ge(C6H5)4
CAS番号:
分子量:
381.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
96%
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)[Ge](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20Ge/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChI Key
ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N