Merck
287024
Sigma-Aldrich
5β-プレグナン-3α,17α,20α-トリオール
98%
別名:
3α,17α,20α-トリヒドロキシ-5β-プレグナン, プレグナントリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H36O3
CAS番号:
分子量:
336.51
Beilstein:
2619975
MDL番号:
アッセイ
98%
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@H](C)O)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
SCPADBBISMMJAW-UHHUKTEYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)