Merck
28691
Sigma-Aldrich
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
≥97.0%
別名:
trans-1,2-Dicyanocyclobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2
CAS番号:
分子量:
106.13
Beilstein:
3195052
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
mp
32-37 °C
SMILES記法
N#C[C@@H]1CC[C@H]1C#N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)