Merck
286451
Sigma-Aldrich
γ-リノレン酸メチル
98%
別名:
γ-リノレン酸メチルエステル, ω-6 リノレン酸メチルエステル, (Z,Z,Z)-6,9,12-オクタデカトリエン酸メチル, 6,9,12-オクタデカトリエン酸メチルエステル, Fame 18:3n-6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
292.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
162 °C/0.5 mmHg (lit.)
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
InChI Key
JFRWATCOFCPIBM-JPFHKJGASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
286451-100MG:
286451-500MG:
286451-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Jubie et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 263-263 (2015-08-05)
Isolation of methyl gamma linolenate from Spirulina platensis using flash chromatography and its apoptosis inducing effect against human lung carcinoma A- 549 cell lines. Gamma linolenic acid is an important omega-6 polyunsaturated fatty acid (PUFA) of medicinal interest was isolated