Merck
286125
Sigma-Aldrich
20α-ヒドロキシコレステロール
98%
別名:
5-コレステン-3β,20α-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O2
CAS番号:
分子量:
402.65
MDL番号:
アッセイ
98%
SMILES記法
CC(C)CCC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(2)7-6-14-27(5,29)24-11-10-22-21-9-8-19-17-20(28)12-15-25(19,3)23(21)13-16-26(22,24)4/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI Key
MCKLJFJEQRYRQT-APGJSSKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)