Merck
285927
Sigma-Aldrich
L(−)-Galactose
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724622
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
285927-25MG:
285927-BULK:
285927-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luke L Lairson et al.
Nature chemical biology, 2(12), 724-728 (2006-10-24)
Despite their unparalleled catalytic prowess and environmental compatibility, enzymes have yet to see widespread application in synthetic chemistry. This lack of application and the resulting underuse of their enormous potential stems not only from a wariness about aqueous biological catalysis